Dicamba-[13C6]
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
BISC1013-10MG BISC1013-5MG BISC1013-2MG
APOSBISC1013-10MGEA 35225 SEK
APOSBISC1013-10MG APOSBISC1013-5MG APOSBISC1013-2MG
Dicamba-[13C6]
Dicamba-[13C6]
Formel: [₁₃C]₆C₂H₆Cl₂O₃
MW: 226,993 g/mol
Smältpunkt: 112…116 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD11616810
CAS nummer: 1173023-06-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III