Amino-PEG1-t-Butyl ester
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(2-aminoethoxy)propanoate
BIPG1071-250MG BIPG1071-1G BIPG1071-500MG
APOSBIPG1071-250MGEA 1400 SEK
APOSBIPG1071-250MG APOSBIPG1071-1G APOSBIPG1071-500MG
Amino-PEG1-t-Butyl ester
Amino-PEG1-t-Butyl ester
Formel: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20727480
CAS nummer: 1260092-46-3