Perillartine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (NZ)-N-[(4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl)methylidene]hydroxylamine, (E)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde oxime
BIP4001-100G BIP4001-25G
APOSBIP4001-100GEA 5875 SEK
APOSBIP4001-100G APOSBIP4001-25G
Perillartine 95%
Perillartine
Formel: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Smältpunkt: 101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019421
CAS nummer: 30950-27-7