4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BICL4356-1G
BICL4356-5G
BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA
3000
SEK
APOSBICL4356-1G
APOSBICL4356-5G
APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Formel:
C₂₀H₂₂O₅S Smältpunkt: 152…156 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04973630 CAS nummer: 161007-96-1 |