6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Azido-L-fucose
BICL4316-10MG BICL4316-25MG BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA 6700 SEK
APOSBICL4316-10MG APOSBICL4316-25MG APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Formel: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,169 g/mol
Smältpunkt: 135…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27927712
CAS nummer: 70932-63-7