2,3-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4307-5MG BICL4307-1MG BICL4307-2MG
APOSBICL4307-5MGEA 13800 SEK
APOSBICL4307-5MG APOSBICL4307-1MG APOSBICL4307-2MG
2,3-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,3-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 95350-41-7