2-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4306-5MG BICL4306-1MG BICL4306-2MG
APOSBICL4306-5MGEA 12525 SEK
APOSBICL4306-5MG APOSBICL4306-1MG APOSBICL4306-2MG
2-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 95350-40-6