2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4305-2MG BICL4305-1MG
APOSBICL4305-2MGEA 12825 SEK
APOSBICL4305-2MG APOSBICL4305-1MG
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 95350-37-1