2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4291-1MG BICL4291-2MG
APOSBICL4291-1MGEA 9075 SEK
APOSBICL4291-1MG APOSBICL4291-2MG
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 108844-55-9