1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BICL4285-10MG
BICL4285-25MG
APOSBICL4285-10MGEA
5775
SEK
APOSBICL4285-10MG
APOSBICL4285-25MG
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose
Formel:
C₅H₈O₄ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28122838 CAS nummer: 51246-91-4 |