6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Azido-6-deoxy-D-glucose
BICL4280-100MG BICL4280-250MG BICL4280-50MG
APOSBICL4280-100MGEA 5675 SEK
APOSBICL4280-100MG APOSBICL4280-250MG APOSBICL4280-50MG
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,169 g/mol
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03265537
CAS nummer: 20847-05-6