2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: NSC 129241
BICL4243-100MG BICL4243-250MG BICL4243-500MG
APOSBICL4243-100MGEA 4275 SEK
APOSBICL4243-100MG APOSBICL4243-250MG APOSBICL4243-500MG
2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
2,5-Anhydro-D-mannitol
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164,156 g/mol
Smältpunkt: 101…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012443
CAS nummer: 41107-82-8