6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: NSC 185323, 6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-galactopyranose
BICL4242-1G BICL4242-5G BICL4242-2G
APOSBICL4242-1GEA 5275 SEK
APOSBICL4242-1G APOSBICL4242-5G APOSBICL4242-2G
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
Formel: C₁₂H₁₉IO₅
MW: 370,181 g/mol
Smältpunkt: 56…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038408
CAS nummer: 4026-28-2