2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BICL4225-1G BICL4225-2G BICL4225-500MG
APOSBICL4225-1GEA 8250 SEK
APOSBICL4225-1G APOSBICL4225-2G APOSBICL4225-500MG
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
MW: 417,368 g/mol
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19981031
CAS nummer: 140428-83-7