2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4-Tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
BICL4213-250MG BICL4213-500MG BICL4213-100MG
APOSBICL4213-250MGEA 7425 SEK
APOSBICL4213-250MG APOSBICL4213-500MG APOSBICL4213-100MG
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 106192-56-7