6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 6-O-Triphenylmethyl-D-glucopyranose
BICL4206-1G BICL4206-500MG BICL4206-250MG
APOSBICL4206-1GEA 12350 SEK
APOSBICL4206-1G APOSBICL4206-500MG APOSBICL4206-250MG
6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
6-O-Trityl-D-glucopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 67919-34-0