1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4205-2G BICL4205-5G BICL4205-1G
APOSBICL4205-2GEA 5275 SEK
APOSBICL4205-2G APOSBICL4205-5G APOSBICL4205-1G
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose ≥99%
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 39686-94-7