4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4137-1G BICL4137-2G BICL4137-5G
APOSBICL4137-1GEA 3325 SEK
APOSBICL4137-1G APOSBICL4137-2G APOSBICL4137-5G
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1055325-21-7