Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide ≥97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate-2-O-β-D-glucuronide
BICL4114-1MG BICL4114-5MG BICL4114-2MG
APOSBICL4114-1MGEA 4625 SEK
APOSBICL4114-1MG APOSBICL4114-5MG APOSBICL4114-2MG
Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide ≥97%
Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 32871-20-8