1,2-Di-O-acetyl-3,5-di-O-benzoyl-β-D-ribofuranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4088-100MG BICL4088-250MG
APOSBICL4088-100MGEA 5125 SEK
APOSBICL4088-100MG APOSBICL4088-250MG
1,2-Di-O-acetyl-3,5-di-O-benzoyl-β-D-ribofuranose ≥99%
1,2-Di-O-acetyl-3,5-di-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 71080-18-7