3,5-Di-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-ribofuranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4087-250MG BICL4087-500MG BICL4087-100MG
APOSBICL4087-250MGEA 5600 SEK
APOSBICL4087-250MG APOSBICL4087-500MG APOSBICL4087-100MG
3,5-Di-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-ribofuranose ≥99%
3,5-Di-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-ribofuranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 80244-95-7