1,6:2,3-Dianhydro-4-O-benzyl-β-D-mannopyranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4082-100MG BICL4082-250MG BICL4082-50MG
APOSBICL4082-100MGEA 5950 SEK
APOSBICL4082-100MG APOSBICL4082-250MG APOSBICL4082-50MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-benzyl-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-benzyl-β-D-mannopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 33208-47-8