3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Di-O-acetyl-2-fluoro-β-D-levoglucosan
BICL4074-100MG BICL4074-250MG BICL4074-500MG
APOSBICL4074-100MGEA 3800 SEK
APOSBICL4074-100MG APOSBICL4074-250MG APOSBICL4074-500MG
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 23236-00-2