3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Di-O-acetyl-2-iodo-β-D-levoglucosan
BICL4070-1G BICL4070-500MG
APOSBICL4070-1GEA 18175 SEK
APOSBICL4070-1G APOSBICL4070-500MG
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 136573-62-1