Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4053-1MG BICL4053-2MG
APOSBICL4053-1MGEA 5600 SEK
APOSBICL4053-1MG APOSBICL4053-2MG
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 144407-84-1