3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4043-1G BICL4043-2G BICL4043-5G
APOSBICL4043-1GEA 3950 SEK
APOSBICL4043-1G APOSBICL4043-2G APOSBICL4043-5G
3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
3-O-Benzyl-D-glucopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 10230-17-8