1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4028-100MG BICL4028-500MG
APOSBICL4028-100MGEA 3450 SEK
APOSBICL4028-100MG APOSBICL4028-500MG
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥98%
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 42926-91-0