1,6-Anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-β-D-levoglucosan
BICL4016-250MG BICL4016-500MG BICL4016-100MG
APOSBICL4016-250MGEA 8225 SEK
APOSBICL4016-250MG APOSBICL4016-500MG APOSBICL4016-100MG
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 23235-99-6