6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4015-1G BICL4015-500MG BICL4015-250MG
APOSBICL4015-1GEA 18175 SEK
APOSBICL4015-1G APOSBICL4015-500MG APOSBICL4015-250MG
6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 211237-94-4