3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4014-100MG BICL4014-250MG BICL4014-500MG
APOSBICL4014-100MGEA 5300 SEK
APOSBICL4014-100MG APOSBICL4014-250MG APOSBICL4014-500MG
3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose ≥98%
3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 99541-23-8