N-D-Glucopyranosyl-5-aminosalicylic acid ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4006-1MG
BICL4006-5MG
BICL4006-2MG
APOSBICL4006-1MGEA
6600
SEK
APOSBICL4006-1MG
APOSBICL4006-5MG
APOSBICL4006-2MG
N-D-Glucopyranosyl-5-aminosalicylic acid ≥95%
Storage Temperature:
Omgivande |
CAS nummer:
123135-21-7 |