Monocerin
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIBR1065-1MG BIBR1065-5MG
APOSBIBR1065-1MGEA 2750 SEK
APOSBIBR1065-1MG APOSBIBR1065-5MG
Monocerin
Monocerin
Formel: C₁₆H₂₀O₆
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08274586
CAS nummer: 30270-60-1