5-Nitro-DL-tryptophan
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BIB6251-1G
BIB6251-250MG
BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA
3425
SEK
APOSBIB6251-1G
APOSBIB6251-250MG
APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₄ Smältpunkt: 270…272 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD02683872 CAS nummer: 6525-46-8 |