6-Methyl-DL-tryptophan
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIB6113-1G BIB6113-500MG
APOSBIB6113-1GEA 11975 SEK
APOSBIB6113-1G APOSBIB6113-500MG
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Smältpunkt: 290 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00022772
CAS nummer: 2280-85-5