5-Chloro-6-methoxyindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIB6030-1G BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA 1825 SEK
APOSBIB6030-1G APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Formel: C₉H₈ClNO
Smältpunkt: 109…110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04972054
CAS nummer: 90721-60-1