Platinum nominally 50%, Ruthenium nominally 25% på hög yta avancerad kol support
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
47371.03 47371.06
47371.03EA 6000 SEK
47371.03 47371.06
Platinum nominally 50%, Ruthenium nominally 25% på hög yta avancerad kol support
Platinum
Formel: Pt
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4