Platinum nominally 20% på carbon black
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
47381.06 47381.03
47381.06EA 12675 SEK
47381.06 47381.03
Platinum nominally 20% på carbon black
Platinum
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4