Platinum nominally 60% på hög yta avancerad kol support
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
47334.03 47334.06
47334.03EA 5775 SEK
47334.03 47334.06
Platinum nominally 60% på hög yta avancerad kol support
Platinum
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4