Triklorättiksyra (frostad) 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: TCA
OR8372-1KG OR8372-250G OR8372-5KG
APOSOR8372-1KGEA 1625 SEK
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-250G APOSOR8372-5KG
Triklorättiksyra (frostad) 99%
Triklorättiksyra (frostad)
Formel: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Kokpunkt: 196 °C
Smältpunkt: 52…58 °C
Densitet: 1.62g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700