Propionsyra 99,7, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Propansyra
87062.180EA
210
SEK
87062.180
87062.260
87062.290
87062.320
87062.460
87062.550
Propionsyra 99,7, GPR RECTAPUR®
Propionsyra
Formel:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Kokpunkt: 140…142 °C Smältpunkt: -21 Flampunkt: 54 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS nummer: 79-09-4 UN: 3463 ADR: 8 II Merck Index: 13,07917 |
Specifikation testresultat
Assay (GC) | min 99.0% |
Identity (IR) | passes test |
Density (d 20°C/4°C) | 0,993 – 0,994 |
Water (KF) | max 0.30% |
Appearance | clear liquid |