Multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts, laboratoriekolonn, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Leverantör: Avantor
6065-07EA 3700 SEK
6065-07 6065-25
Multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts, laboratoriekolonn, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Kromatografikolonn
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™ multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts fungerar som ett starkt anjonbytesharts med förbättrad selektivitet för överlägsen separering i processkromatografitillämpningar.
Med kraft från en egen ytkemi som kombinerar stark-anjonbytesfunktionalitet med svag-anjonbytespunkter och hydrofila egenskaper, använder BAKERBOND® PolyQUAT™ multimode katjonbyteskromatografimedia sin unika selektivitet för att medge högre reningsprestanda hos ett stort fält av biologiska läkemedel.
BAKERBOND® PolyQUAT™ jonbytarharts, framtaget och tillverkat av Avantor enligt de höga standarder som är etablerade för våra kemikalier av märket J.T.Baker®, kan användas med andra J.T.Baker® BAKERBOND® hartser för att förbättra separeringskraften i dina
Beställningsinformation: Levereras i komfortförpackade 5-pack, 1 ml och 5 ml laboratoriekolonner utformade för direktanslutning till många populära kromatografiinstrument inkl. GE ÄKTA™ och Bio-Rad NGC™. För bulkstorlekar (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 l och 5 l), se fliken Kompletterande produkter i beställningstabellen.