1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Varning
578355-100G 578355-25G
578355-100GEA 4060 SEK
578355-100G 578355-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline,97% (1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol)
Formel: C₁₅H₂₃NO
Smältpunkt: 96…100 °C (lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00155229
CAS nummer: 53817-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a2f39576f85c35f225ac3b513752b79c827618&vid=56288b3660bbd2dabe2b9dca6b66940447e296bc&prid=web&clid=SAPDAM