Fosforsyra 85+% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Phosphoric acid
463861000 463865000
ACRO463861000EA 490 SEK
ACRO463861000 ACRO463865000
Fosforsyra 85+% för HPLC
Fosforsyra
  • Analytical reagent
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokpunkt: 158
Smältpunkt: 42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test