Kaliumväteftalat för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
463850500
463852500
ACRO463850500EA
535
SEK
ACRO463850500
ACRO463852500
Kaliumväteftalat för HPLC
Kaliumväteftalat
- Analytical reagent
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Smältpunkt: 295…300 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013070 CAS nummer: 877-24-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 500 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.5 to 5.0 (5 % in water) |
Titration with NaOH | 99.4 to 100.6 % |