1-Metylimidazol, vattenfri, AcroSeal® för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
465290010 465290025
465290010.EA 6850 SEK
465290010. 465290025.
1-Metylimidazol, vattenfri, AcroSeal® för biokemi
1-Metylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Kokpunkt: 198 °C
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 1,03 g/cm³
Flampunkt: 92 °C
MDL Number: MFCD00005292
CAS nummer: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %