Jonbyteskromatografiharts, J.G. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Leverantör: Avantor
7585-01EA 2325 SEK
7585-01 7585-03 7585-05 7585-04 7585-02
Jonbyteskromatografiharts, J.G. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Sorbenter för kromatografi Material för HPLC
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts fungerar som ett svagt anjonbytesharts med förbättrad selektivitet för överlägsen separering i processkromatografitillämpningar.
Med kraft från en egen ytkemi som kombinerar svag-anjonbytesfunktionalitet med hydrofila egenskaper, använder , BAKERBOND® PolyPEI multimode katjonbyteskromatografimedia sin unika selektivitet för att medge högre reningsprestanda hos ett stort fält av biologiska läkemedel.
PolyPEI jonbytarharts, framtaget och tillverkat av Avantor enligt de höga standarder som är etablerade för våra kemikalier av märket J.T.Baker®, kan användas med andra J.T.Baker® BAKERBOND® hartser för att förbättra separeringskraften i dina kromatografiprocessteg.
Beställningsinformation: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.