Jonbyteskromatografiharts, J.G. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Leverantör: Avantor
7587-01EA 2325 SEK
7587-01 7587-02 7587-03 7587-05 7587-04
Jonbyteskromatografiharts, J.G. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Sorbenter för kromatografi Material för HPLC
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts fungerar som ett starkt katjonbytesharts med förbättrad selektivitet för överlägsen separering i processkromatografitillämpningar.
Med kraft från en egen ytkemi som kombinerar stark-anjonbytesfunktionalitet med svag-katjon- och anjonbytespunkter, använder BAKERBOND® PolyCSX multimode katjonbyteskromatografimedia sin unika selektivitet för att medge högre reningsprestanda hos ett stort fält av biologiska läkemedel.
BAKERBOND® PolyCSX jonbytarharts, framtaget och tillverkat av Avantor enligt de höga standarder som är etablerade för våra kemikalier av märket J.T.Baker®, kan användas med andra J.T.Baker® BAKERBOND® hartser för att förbättra separeringskraften i kromatografiprocesstegen.
Beställningsinformation: Laboratoriekolonner 1 ml och 5 ml finns också tillgängliga bland kompletterande produkter.