1,2-Dikloretan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Etylendiklorid
85923.290EA 825 SEK
85923.290 85923.320
1,2-Dikloretan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
1,2-Dikloretan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Densitet: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 13 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000963
CAS nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009