Count plates, Petrifilm™
Leverantör: 3M Food Safety
6490
6491
6492
6493
6407
6410
6417
6434
6435
6450
710-0777EA
1450
SEK
710-0777
710-0778
710-0779
710-0780
710-3408
710-0770
710-3409
710-3406
710-3407
710-0849
Count plates, Petrifilm™
Media
Beredda mikrobiologiska media
3M™ Petrifilm™ är en kostnadseffektiv, praktisk och tillförlitlig metod för testning av utrustning, råmaterial, livsmedel och dess respektive produktionsmiljö. Möjliggör även mer frekvent övervakning av kritiska kontrollpunkter. Resultaten erhålls snabbt, är enkla att avläsa och ger dig information som behövs för att kunna fatta rätt beslut. Slutresultatet är en förbättring av produktkvaliteten, ökad processkontroll samt generellt minskade driftskostnader.
- Snabba och exakta resultat inom 48 timmar
- Utrymmesbesparande
- Petrifilm™-plattor kan avläsas på fyra sekunder med plattläsaren 3M™ Petrifilm™ Plate Reader