Proteas- och fosfatas hämmare, Halt
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
78440 78441 78442 78443 78444 78445 78446 78447
78440.EA 5250 SEK
78440. 78441. 78442. 78443. 78444. 78445. 78446. 78447.
Proteas- och fosfatas hämmare, Halt
Cellodling-supplement och -tillsatser
Halts proteas- och fosfatas hämmare är ett praktiskt val med en enda lösning som ger fullständigt provskydd. Blandningen erbjuder ett brett skyddsspektrum som optimerats för att skydda proteiner från nedbrytning under extraktion och rening. Blandningen innehåller hämmare mot de viktigaste proteas- och fosfatasklasserna, och är riktade mot aminopeptidaser, cystein- och serinproteaser och serin/treonin och proteintyrosinfosfataser.
  • Praktisk allt-i-ett-blandning som innehåller både proteas- och fosfatashämmare
  • Omedelbar hämning – du behöver inte tina eller öppna flera rör eller vänta på att tabletten ska lösas upp
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierces cellyseringsreagens
  • Kompatibel med masspektrometri (MS)